Drukuj
Cerium(III) sulphate 99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Dicerium trisulphate
378660500 378662500
ACRO378660500EA 585 PLN
ACRO378660500 ACRO378662500
Cerium(III) sulphate 99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Cerium(III) sulphate
Formuła: Ce₂O₁₂S₃
MW: 568.42
Gęstość: 2.89
Numer CAS: 13454-94-9
Numer WE (dawny EINECS): 236-644-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder or crystals
Titration Complexometric 46.0 to 50.0 % (Ce)
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %