Trisiarczek diceru ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Cerium (III) sulphide, Cerous sulphide
41856.06
41856.14
41856.06EA
818
PLN
41856.06
41856.14
Trisiarczek diceru ≥99.9% (metals basis)
Trisiarczek diceru
Purity: 99.9%
CAS No.: 12014-93-6
Molecular Formula: Ce2S3
Formula Weight: 376.43
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 5.02
Melting Point: 2100°
UN No.: 3134
MDL No.: MFCD00016007
Formuła:
Ce₂S₃ MW: 376.43 Temp. topnienia: 2100 °C Gęstość: 5.02 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016007 Numer CAS: 12014-93-6 Numer WE (dawny EINECS): 234-603-7 Jednostka: 3134 ADR: 4.3 III |