Drukuj
tlenek ceru (IV), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
700290-100G 700290-25G
SIAL700290-100GEA 1410 PLN
SIAL700290-100G SIAL700290-25G
tlenek ceru (IV), Sigma-Aldrich®
tlenek ceru (IV)
Formuła: CeO₂
Temp. Wrzenia: 3468 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 2000 °C
Gęstość: 7,13 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00010933
Numer CAS: 1306-38-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-150-4
Klasyfikacja Merck : 12,02035