Drukuj
Triazotan prazeodymu heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
205133-10G 205133-250G 205133-50G
SIAL205133-10GEA 262 PLN
SIAL205133-10G SIAL205133-250G SIAL205133-50G
Triazotan prazeodymu heksahydrat, Sigma-Aldrich®
Triazotan prazeodymu heksahydrat
Formuła: N₃O₉Pr·6H₂O
Temp. topnienia: 56 °C
Gęstość: 2,233 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00149826
Numer CAS: 15878-77-0
Numer WE (dawny EINECS): 233-796-5
Jednostka: 1477
ADR: 5.1,III