Triazotan prazeodymu heksahydrat ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11240.14
11240.22
11240.14EA
1410
PLN
11240.14
11240.22
Triazotan prazeodymu heksahydrat ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Triazotan prazeodymu heksahydrat
Purity: 99.99%
CAS No.: 15878-77-0
Molecular Formula: Pr(NO3)3.6H2O
Formula Weight: 435.01 (326.92anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149826
Formuła:
N₃O₉Pr·6H₂O Temp. topnienia: 56 °C Gęstość: 2,233 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149826 Numer CAS: 15878-77-0 Numer WE (dawny EINECS): 233-796-5 Jednostka: 1477 ADR: 5.1,III |