Lanthanum(III) perchlorate hexahydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11641.14
11641.22
11641.14EA
403
PLN
11641.14
11641.22
Lanthanum(III) perchlorate hexahydrate
Lanthanum(III) perchlorate hexahydrate
CAS No.: 14017-46-0
Molecular Formula: La(ClO4)3.6H2O
Formula Weight: 545.35 (437.26anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00016159
Formuła:
Cl₃LaO₁₂·6H₂O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016159 Numer CAS: 36907-37-6 Numer WE (dawny EINECS): 237-835-7 Jednostka: 1481 ADR: 5.1,II |