Trisiarczek dimetylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H32913.06
H32913.14
H32913.06EA
776
PLN
H32913.06
H32913.14
Trisiarczek dimetylu ≥98%
Trisiarczek dimetylu
Purity: 98%
CAS No.: 3658-80-8
Molecular Formula: C2H6S3
Formula Weight: 126.26
Flash Point: 52°(126°F)
Refractive Index: 1.600
Odour: Stench
Boiling Point: 165-175°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039808
Formuła:
C₂H₆S₃ Temp. Wrzenia: 165…175 °C Gęstość: 1,203 Temp. Zapłonu: 52 °C (126 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039808 Numer CAS: 3658-80-8 Numer WE (dawny EINECS): 222-910-9 Jednostka: 1993 ADR: 3,III |