Drukuj
Disiarczek di-tert-butylu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 1,2-Di-tert-butyldisulphane, tert-Butyl disulphide
247545-100ML 247545-500ML
SIAL247545-100MLEA 247 PLN
SIAL247545-100ML SIAL247545-500ML
Disiarczek di-tert-butylu, Sigma-Aldrich®
Disiarczek di-tert-butylu
Formuła: C₈H₁₈S₂
MW: 178.36 g/mol
Temp. Wrzenia: 198
Temp. topnienia: –5 °C
Gęstość: 0.9229 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008838
Numer CAS: 110-06-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-734-1