Drukuj
Disiarczek di-tert-butylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,2-Di-tert-butyldisulphane, tert-Butyl disulphide
173620010 173622500 173620025
ACRO173620010EA 1940 PLN
ACRO173620010 ACRO173622500 ACRO173620025
Disiarczek di-tert-butylu 98%
Disiarczek di-tert-butylu
Formuła: C₈H₁₈S₂
MW: 178.36 g/mol
Temp. Wrzenia: 198…204 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –5 °C
Gęstość: 0.93 g/cm³
Temp. Zapłonu: 67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008838
Numer CAS: 110-06-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-734-1
Jednostka: 3334
ADR: 9 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %