Drukuj
Selenium trioxide, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
213365-100G 213365-500G
SIAL213365-100GEA 417 PLN
SIAL213365-100G SIAL213365-500G
Selenium trioxide, Sigma-Aldrich®
Selenium trioxide
Formuła: O₃Se
Gęstość: 3,6 g/cm³ (20 °C)
Numer CAS: 13768-86-0
Numer WE (dawny EINECS): 237-385-1