Drukuj
Selenium trioxide, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
204315-10G 204315-50G
SIAL204315-10GEA 732 PLN
SIAL204315-10G SIAL204315-50G
Selenium trioxide, Sigma-Aldrich®
Selenium trioxide
Formuła: O₃Se
Gęstość: 3,6 g/cm³ (20 °C)
Numer CAS: 13768-86-0
Numer WE (dawny EINECS): 237-385-1