Drukuj
metawanadan amonu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
204846-10G 204846-50G
SIAL204846-10GEA 929 PLN
SIAL204846-10G SIAL204846-50G
metawanadan amonu, Sigma-Aldrich®
metawanadan amonu
Formuła: NH₄VO₃
Temp. topnienia: 200 °C
Gęstość: 2,33 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011430
Numer CAS: 7803-55-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-261-3
Jednostka: 2859
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,00572