metawanadan amonu Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01226.0100
1.01226.0250
1.01226.1000
1.01226.0100EA
434
PLN
1.01226.0100
1.01226.0250
1.01226.1000
metawanadan amonu Reag. Ph. Eur. analytical reagent, Supelco®
metawanadan amonu
Formuła:
NH₄VO₃ Temp. topnienia: 200 °C Gęstość: 2,33 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011430 Numer CAS: 7803-55-6 Numer WE (dawny EINECS): 232-261-3 Jednostka: 2859 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 13,00572 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility | 5.1 g/l (20 °C) |
Melting Point | 200 °C (decomposition) |
Molar Mass | 116.97 g/mol |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Density | 2.3 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (5.1 g/l, H2O, 20 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |