metawanadan amonu ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
10902.06
10902.14
10902.06EA
940
PLN
10902.06
10902.14
metawanadan amonu ≥99.995% (metals basis), Puratronic®
metawanadan amonu
Purity: 99.995%
CAS No.: 7803-55-6
Molecular Formula: NH4VO3
Formula Weight: 116.98
Physical Form: Powder
Density: 2.33
Melting Point: 200° dec.
Merck Reference: 14,568
UN No.: 2859
MDL No.: MFCD00011430
Formuła:
NH₄VO₃ Gęstość: 2,33 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011430 Numer CAS: 7803-55-6 Numer WE (dawny EINECS): 232-261-3 Jednostka: 2859 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 14,568 |