Drukuj
metawanadan amonu 99.5% do analizy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ammonium monovanadate, Ammonium vanadium trioxide, Ammonium vanadium oxide
194910500 194912500 194910010 194910050
ACRO194910500EA 259 PLN
ACRO194910500 ACRO194912500 ACRO194910010 ACRO194910050
metawanadan amonu 99.5% do analizy
metawanadan amonu
Formuła: NH₄VO₃
Gęstość: 2,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011430
Numer CAS: 7803-55-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-261-3
Jednostka: 2859
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,00572
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow to light green Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥99.4 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Phosphate (PO4) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Cadmium (Cd) ≤10 ppm
Cobalt (Co) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm
Nickel (Ni) ≤20 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm