Drukuj
Heksafluorotytanian diamonu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Ammonium fluotitanate, Ammonium hexafluorotitanate, Ammonium hexafluorotitanate(IV), Ammonium hexafluorotitanate (IV)
M-Clarity™ quality level = MQ100
204749-10G 204749-250G 204749-50G
SIAL204749-10GEA 300 PLN
SIAL204749-10G SIAL204749-250G SIAL204749-50G
Heksafluorotytanian diamonu, Sigma-Aldrich®
Heksafluorotytanian diamonu
Formuła: H₈F₆N₂Ti
MW: 197.95 g/mol
Numer MDL: MFCD00010888
Numer CAS: 16962-40-6
Numer WE (dawny EINECS): 241-036-9
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 III