Heksafluorotytanian diamonu ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ammonium fluotitanate, Ammonium hexafluorotitanate, Ammonium hexafluorotitanate(IV), Ammonium hexafluorotitanate (IV)
43192.22
43192.14
43192.36
43192.22EA
3240
PLN
43192.22
43192.14
43192.36
Heksafluorotytanian diamonu ≥99.99% (metals basis)
Heksafluorotytanian diamonu
Purity: 99.99%
CAS No.: 16962-40-6
Molecular Formula: (NH4)2TiF6
Formula Weight: 197.95
Physical Form: Crystalline
Appearance: White
MDL No.: MFCD00010888
Formuła:
H₈F₆N₂Ti MW: 197.95 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010888 Numer CAS: 16962-40-6 Numer WE (dawny EINECS): 241-036-9 Jednostka: 3288 ADR: 6.1 III |