Drukuj
wodorosiarczan amonu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ammonium bisulphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
455849-100G 455849-25G
SIAL455849-100GEA 867 PLN
SIAL455849-100G SIAL455849-25G
wodorosiarczan amonu, Sigma-Aldrich®
wodorosiarczan amonu
Formuła: H₅NO₄S
Temp. Wrzenia: 350 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,787 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00051073
Numer CAS: 7803-63-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-265-5
Jednostka: 2506
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,00526