Drukuj
wodorosiarczan amonu ≥98.0% (by titrimetric analysis), Purum p.a. analytical reagent
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ammonium bisulphate
09848-1KG 09848-25KG
09848-1KGEA 468 PLN
09848-1KG HONC09848-25KG
wodorosiarczan amonu ≥98.0% (by titrimetric analysis), Purum p.a. analytical reagent
wodorosiarczan amonu
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formuła: H₅NO₄S
Temp. Wrzenia: 350 °C (1,013 hPa)
Temp. topnienia: 121-145 °C
Gęstość: 1,790 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051073
Numer CAS: 7803-63-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-265-5
Jednostka: 2506
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,00526
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay 98.0 - 102.0 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Potassium (K) Max. 500 ppm
Sodium (Na) Max. 100 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm