wodorosiarczan amonu ≥99.9% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
14485.14
14485.22
14485.36
14485.14EA
376
PLN
14485.14
14485.22
14485.36
wodorosiarczan amonu ≥99.9% (metals basis)
wodorosiarczan amonu
Purity: 99.9%
CAS No.: 7803-63-6
Molecular Formula: NH4HSO4
Formula Weight: 115.10
Physical Form: Lump
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 2506
MDL No.: MFCD00051073
Formuła:
H₅NO₄S Temp. Wrzenia: 350 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,787 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051073 Numer CAS: 7803-63-6 Numer WE (dawny EINECS): 232-265-5 Jednostka: 2506 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 12,00526 |