Drukuj
Heksafluorofosforan amonu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
201138-100G 201138-25G 201138-500G
SIAL201138-100GEA 943 PLN
SIAL201138-100G SIAL201138-25G SIAL201138-500G
Heksafluorofosforan amonu, Sigma-Aldrich®
Heksafluorofosforan amonu
Formuła: H₄F₆NP
MW: 163 g/mol
Temp. topnienia: 198
Gęstość: 2.18 g/cm³ (18 °C)
Numer MDL: MFCD00064642
Numer CAS: 16941-11-0
Numer WE (dawny EINECS): 241-009-1
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 12,00557