Heksafluorofosforan amonu ≥99.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11495.14
11495.22
11495.14EA
635
PLN
11495.14
11495.22
Heksafluorofosforan amonu ≥99.5%
Heksafluorofosforan amonu
Purity: 99.5%
CAS No.: 16941-11-0
Molecular Formula: NH4PF6
Formula Weight: 163.00
Physical Form: Powder
Density: 2.180
Appearance: Colourless to white
Melting Point: 198°
Solubility: Freely soluble in water (75g/100ml). Soluble in acetone, methanol, ethanol, methyl acetate
Merck Reference: 14,526
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00064642
Formuła:
H₄F₆NP MW: 163 g/mol Temp. topnienia: 198 Gęstość: 2.180 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00064642 Numer CAS: 16941-11-0 Numer WE (dawny EINECS): 241-009-1 Jednostka: 3260 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 12,00557 |