Drukuj
kwas molibdenowy ≥85% (MoO₃ basis) ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Uwaga
232084-100G 232084-500G
232084-100GEA 441 PLN
232084-100G 232084-500G
kwas molibdenowy ≥85% (MoO₃ basis) ACS, Fluka™
kwas molibdenowy
Formuła: H₂MoO₄
Temp. Wrzenia: ~ 300 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 300 °C
Gęstość: 3,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00036287
Numer CAS: 7782-91-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-970-5
Klasyfikacja Merck : 13,06262
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 85.0 %
Insoluble in Ammonia Solution Max. 0.01 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.003 %
Phosphate, Arsenate, Silicate (as SiO₂) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %
Phosphate (PO₄) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.2 %