molibdenian amonowy (56,5% Mo)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
12215.30
12215.A1
12215.18
12215.30EA
655
PLN
12215.30
12215.A1
12215.18
molibdenian amonowy (56,5% Mo)
molibdenian amonowy
CAS No.: 27546-07-2
Molecular Formula: (NH4)2Mo2O7
Formula Weight: 339.95
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00010882
Formuła:
H₈Mo₂N₂O₇ Gęstość: 2,498 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010882 Numer CAS: 27546-07-2 Numer WE (dawny EINECS): 248-517-2 |