Drukuj
Triphenylphosphine oxide, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T84603-100G T84603-25G
SIALT84603-100GEA 326 PLN
SIALT84603-100G SIALT84603-25G
Triphenylphosphine oxide, Sigma-Aldrich®
Triphenylphosphine oxide
Formuła: C₁₈H₁₅OP
Temp. Wrzenia: ∼360 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 155…158 °C
Gęstość: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 180 °C
Numer MDL: MFCD00002080
Numer CAS: 791-28-6
Numer WE (dawny EINECS): 212-338-8