Triphenylphosphine oxide ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12455.14
A12455.22
A12455.36
A12455.14EA
221
PLN
A12455.14
A12455.22
A12455.36
Triphenylphosphine oxide ≥99%
Triphenylphosphine oxide
Purity: 99%
CAS No.: 791-28-6
Molecular Formula: C18H15OP
Formula Weight: 278.29
Flash Point: 180°(356°F)
Melting Point: 153-159°
Boiling Point: 360°
Beilstein Reference: 745854
MDL No.: MFCD00002080
Formuła:
C₁₈H₁₅OP Temp. Wrzenia: 360 °C Temp. topnienia: 153…159 °C Gęstość: 1,200 Temp. Zapłonu: 180 °C (356 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002080 Numer CAS: 791-28-6 Numer WE (dawny EINECS): 212-338-8 |