ferrocen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Packaged under argon.
Purity: 99%
CAS No.: 102-54-5
Molecular Formula: C10H10Fe
Formula Weight: 186.04
Physical Form: Powder, Packaged under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Yellow to orange
Odour: Characteristic
Melting Point: 173-174°
Boiling Point: 249°
Merck Reference: 14,4037
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00001427
Formuła:
C₁₀H₁₀Fe Temp. Wrzenia: 249 °C Temp. topnienia: 173…174 °C Gęstość: 1,49 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001427 Numer CAS: 102-54-5 Numer WE (dawny EINECS): 203-039-3 Jednostka: 1325 ADR: 4.1,II Klasyfikacja Merck : 14,4037 |