Drukuj
ferrocen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
119141000 119145000 119140025
ACRO119141000EA 369 PLN
ACRO119141000 ACRO119145000 ACRO119140025
ferrocen 98%
ferrocen
Formuła: C₁₀H₁₀Fe
Temp. Wrzenia: 249 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 173…176 °C
Gęstość: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001427
Numer CAS: 102-54-5
Numer WE (dawny EINECS): 203-039-3
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,04070
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange-brown Crystalline powder or crystals (May become lumpy on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 176 °C
GC ≥97.5 %