Butyloferrocen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
n-Butylferrocene
A16719.09
A16719.18
A16719.09EA
529
PLN
A16719.09
A16719.18
Butyloferrocen ≥98%
Butyloferrocen
Purity: 98%
CAS No.: 31904-29-7
Molecular Formula: C14H18Fe
Formula Weight: 242.15
Flash Point:
Formuła:
C₁₄H₉Fe MW: 233.07 g/mol Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) |
Numer MDL:
MFCD00001435 Numer CAS: 31904-29-7 Numer WE (dawny EINECS): 250-862-9 |