Tetraethylammonium hexafluorophosphate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
16256.09
16256.18
16256.09EA
874
PLN
16256.09
16256.18
Tetraethylammonium hexafluorophosphate ≥98%
Tetraethylammonium hexafluorophosphate
Purity: 98%
CAS No.: 429-07-2
Molecular Formula: (C2H5)4NPF6
Formula Weight: 275.23
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00043179
Formuła:
C₈H₂₀F₆NP Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00043179 Numer CAS: 429-07-2 Numer WE (dawny EINECS): 207-056-7 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |