Drukuj
Heksafluorofosforan tetrabutyloamonu, Supelco®
Dostawca: Merck
Synonim: Tetrabutylammonium hexafluorophosphate(V), Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
M-Clarity™ quality level = MQ100
86879-100G 86879-25G
86879-100GEA 2880 PLN
86879-100G 86879-25G
Heksafluorofosforan tetrabutyloamonu, Supelco®
Heksafluorofosforan tetrabutyloamonu
Formuła: C₁₆H₃₆F₆NP
MW: 387.43 g/mol
Numer MDL: MFCD00011748
Numer CAS: 3109-63-5
Numer WE (dawny EINECS): 221-472-6
Jednostka: 3263
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61a6b8d3ef60bb5119538704653475d6ba5ec238&vid=20e9eafeb25c4c542d3bb6bd54a9a073d303481c&prid=web&clid=SAPDAM