Drukuj
Heksafluorofosforan tetrabutyloamonu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Tetrabutylammonium hexafluorophosphate(V), Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
M-Clarity™ quality level = MQ200
86874-100G 86874-25G
SIAL86874-100GEA 915 PLN
SIAL86874-100G SIAL86874-25G
Heksafluorofosforan tetrabutyloamonu, Sigma-Aldrich®
Heksafluorofosforan tetrabutyloamonu
Formuła: C₁₆H₃₆F₆NP
MW: 387.43 g/mol
Numer MDL: MFCD00011748
Numer CAS: 3109-63-5
Numer WE (dawny EINECS): 221-472-6
Jednostka: 3263
ADR: 8 III