Drukuj
Heksafluorofosforan tetrabutyloamonu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Tetrabutylammonium hexafluorophosphate(V), Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
M-Clarity™ quality level = MQ100
281026-5G 281026-100G 281026-25G
SIAL281026-5GEA 237 PLN
SIAL281026-5G SIAL281026-100G SIAL281026-25G
Heksafluorofosforan tetrabutyloamonu, Sigma-Aldrich®
Heksafluorofosforan tetrabutyloamonu
Formuła: C₁₆H₃₆F₆NP
MW: 387.43 g/mol
Numer MDL: MFCD00011748
Numer CAS: 3109-63-5
Numer WE (dawny EINECS): 221-472-6
Jednostka: 3263
ADR: 8 III