Heksafluorofosforan tetrabutyloamonu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17196.22
A17196.14
A17196.36
A17196.22EA
1730
PLN
A17196.22
A17196.14
A17196.36
Heksafluorofosforan tetrabutyloamonu ≥98%
Heksafluorofosforan tetrabutyloamonu
Purity: 98%
CAS No.: 3109-63-5
Molecular Formula: C16H36F6NP
Formula Weight: 387.44
Melting Point: 242-248°
MDL No.: MFCD00011748
Formuła:
C₁₆H₃₆F₆NP Temp. topnienia: 242…248 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011748 Numer CAS: 3109-63-5 Numer WE (dawny EINECS): 221-472-6 Jednostka: 3263 ADR: 8,III |