Drukuj
Heksafluorofosforan tetrabutyloamonu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Tetrabutylammonium hexafluorophosphate(V), Tetra-n-butylammonium hexafluorophosphate
352580250 352581000 352585000
ACRO352580250EA 483 PLN
ACRO352580250 ACRO352581000 ACRO352585000
Heksafluorofosforan tetrabutyloamonu 98%
Heksafluorofosforan tetrabutyloamonu
Formuła: C₁₆H₃₆F₆NP
MW: 387.43 g/mol
Temp. topnienia: 244…246 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011748
Numer CAS: 3109-63-5
Numer WE (dawny EINECS): 221-472-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 242 to 247 °C
Elemental Analysis ≥97.5 %