Jodek tetrapentyloamoniowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Tetra-n-pentylammonium iodide, Tetraamylammonium iodide
L14088.22
L14088.06
L14088.14
L14088.22EA
1930
PLN
L14088.22
L14088.06
L14088.14
Jodek tetrapentyloamoniowy ≥98%
Jodek tetrapentyloamoniowy
Purity: 98%
CAS No.: 2498-20-6
Molecular Formula: C20H44IN
Formula Weight: 425.49
Melting Point: 135-139°
Beilstein Reference: 3917412
Formuła:
C₂₀H₄₄IN MW: 425.48 g/mol Temp. topnienia: 135…139 °C Gęstość: 1.18 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041980 Numer CAS: 2498-20-6 Numer WE (dawny EINECS): 219-688-0 |