Nadchloran tetraheksyloamonu
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
30830.06
30830.14
30830.22
30830.06EA
341
PLN
30830.06
30830.14
30830.22
Nadchloran tetraheksyloamonu
Nadchloran tetraheksyloamonu
CAS No.: 4656-81-9
Molecular Formula: [CH3(CH2)5]4NClO4
Formula Weight: 454.13
Physical Form: Crystalline
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00043185
Formuła:
C₂₄H₅₂ClNO₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00043185 Numer CAS: 4656-81-9 Numer WE (dawny EINECS): 225-095-8 Jednostka: 1479 ADR: 5.1,II |