Drukuj
Nadchloran tetrabutyloamonu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Tetra-n-butylammonium perchlorate
86885-100G 86885-25G
SIAL86885-100GEA 1290 PLN
SIAL86885-100G SIAL86885-25G
Nadchloran tetrabutyloamonu, Sigma-Aldrich®
Nadchloran tetrabutyloamonu
Formuła: C₁₆H₃₆ClNO₄
MW: 341.92 g/mol
Temp. topnienia: 210
Gęstość: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00038722
Numer CAS: 1923-70-2
Numer WE (dawny EINECS): 217-655-5
Jednostka: 1481
ADR: 5.1 II