Nadchloran tetrabutyloamonu electrochemical grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
CAS No.: 1923-70-2
Molecular Formula: C16H36ClNO4
Formula Weight: 341.92
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 210-217°
Solubility: Soluble in ethanol. Very slightly soluble in water
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00038722
Suitable for use as a polarographic supporting electrolyte
Formuła:
C₁₆H₃₆ClNO₄ Temp. topnienia: 210…217 °C Gęstość: 1,07 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00038722 Numer CAS: 1923-70-2 Numer WE (dawny EINECS): 217-655-5 Jednostka: 1481 ADR: 5.1,II |