Drukuj
Nadchloran tetrabutyloamonu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tetra-n-butylammonium perchlorate
420140250 420141000 420145000
ACRO420140250EA 392 PLN
ACRO420140250 ACRO420141000 ACRO420145000
Nadchloran tetrabutyloamonu 98%
Nadchloran tetrabutyloamonu
Formuła: C₁₆H₃₆ClNO₄
MW: 341.92 g/mol
Temp. topnienia: 210 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00038722
Numer CAS: 1923-70-2
Numer WE (dawny EINECS): 217-655-5
Jednostka: 1479
ADR: 5.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration ≥97.5 %