Drukuj
Chlorek tetrapropyloamoniowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
438243-10G 438243-50G
SIAL438243-10GEA 388 PLN
SIAL438243-10G SIAL438243-50G
Chlorek tetrapropyloamoniowy, Sigma-Aldrich®
Chlorek tetrapropyloamoniowy
Formuła: C₁₂H₂₈ClN
Temp. topnienia: 230 °C
Gęstość: 1,0334 g/cm³ (3 °C)
Numer MDL: MFCD00038729
Numer CAS: 5810-42-4
Numer WE (dawny EINECS): 227-375-5