Chlorek tetrapropyloamoniowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Tetra-n-propylammonium chloride
19379.06
19379.14
19379.06EA
440
PLN
19379.06
19379.14
Chlorek tetrapropyloamoniowy ≥99%
Chlorek tetrapropyloamoniowy
Purity: 99+%
CAS No.: 5810-42-4
Molecular Formula: C12H28ClN
Formula Weight: 221.87
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 240-242°
Solubility: Soluble in water, acetone
MDL No.: MFCD00038729
Formuła:
C₁₂H₂₈ClN MW: 221.81 g/mol Temp. topnienia: 240…242 °C Gęstość: 1.0334 g/cm³ (3 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00038729 Numer CAS: 5810-42-4 Numer WE (dawny EINECS): 227-375-5 |