Drukuj
Chlorek tetrapropyloamoniowy 94%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
420710250 420711000
ACRO420710250EA 638 PLN
ACRO420710250 ACRO420711000
Chlorek tetrapropyloamoniowy 94%
Chlorek tetrapropyloamoniowy
Formuła: C₁₂H₂₈ClN
Temp. topnienia: 240…242 °C
Gęstość: 1,0334 g/cm³ (3 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00038729
Numer CAS: 5810-42-4
Numer WE (dawny EINECS): 227-375-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystals or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥92 %
Specific optical rotation +33° to +36° (20°C, 589 nm) (c=10, 2N HCl)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)