Chlorek tetradecylotrimetyloamonu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L12484.06
L12484.14
L12484.06EA
348
PLN
L12484.06
L12484.14
Chlorek tetradecylotrimetyloamonu ≥98%
Chlorek tetradecylotrimetyloamonu
Purity: 98%
CAS No.: 4574-04-3
Molecular Formula: CH3(CH2)13N(CH3)3Cl
Formula Weight: 291.95
Beilstein Reference: 3916572
MDL No.: MFCD00059968
Formuła:
C₁₇H₃₈ClN Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00059968 Numer CAS: 4574-04-3 Numer WE (dawny EINECS): 224-958-6 |