Drukuj
Chlorek cetrimoniowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
52366-10G 52366-50G
SIAL52366-10GEA 672 PLN
SIAL52366-10G SIAL52366-50G
Chlorek cetrimoniowy, Sigma-Aldrich®
Chlorek cetrimoniowy
Formuła: C₁₉H₄₂ClN
Temp. topnienia: 232…233 °C
Gęstość: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00011773
Numer CAS: 112-02-7
Numer WE (dawny EINECS): 203-928-6
Jednostka: 3077
ADR: 9,III