Chlorek cetrimoniowy ≥96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 96%
CAS No.: 112-02-7
Molecular Formula: C19H42ClN
Formula Weight: 320.00
Physical Form: Powder
Density: 0.968
Appearance: Off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 234°
Beilstein Reference: 3657974
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00011773
Formuła:
C₁₉H₄₂ClN Temp. topnienia: 234 °C Gęstość: 0,968 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011773 Numer CAS: 112-02-7 Numer WE (dawny EINECS): 203-928-6 Jednostka: 2923 ADR: 8,III |