Drukuj
Bromek tetradecylotrimetyloamonu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ100
T4762-100G T4762-1KG T4762-250G T4762-500G T4762-5G
SIALT4762-100GEA 641 PLN
SIALT4762-100G SIALT4762-1KG SIALT4762-250G SIALT4762-500G SIALT4762-5G
Bromek tetradecylotrimetyloamonu, Sigma-Aldrich®
Formuła: C₁₇H₃₈BrN
Temp. topnienia: 245…250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011770
Numer CAS: 1119-97-7
Numer WE (dawny EINECS): 214-291-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,06419