Drukuj
Bromek tetradecylotrimetyloamonu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: MiTMAB, (1-Tetradecyl)trimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethyltetradecan-1-aminium bromide, Tetradonium bromide, Tetradecyl trimethyl ammonium Bromide, Myristyltrimethylammonium bromide, Dynamin Inhibitor II, TTAB
M-Clarity™ quality level = MQ200
87210-100G 87210-500G
SIAL87210-100GEA 553 PLN
SIAL87210-100G SIAL87210-500G
Bromek tetradecylotrimetyloamonu, Sigma-Aldrich®
Bromek tetradecylotrimetyloamonu
Formuła: C₁₇H₃₈BrN
Temp. topnienia: 245…250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011770
Numer CAS: 1119-97-7
Numer WE (dawny EINECS): 214-291-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,06419