Drukuj
Bromek tetradecylotrimetyloamonu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: MiTMAB, (1-Tetradecyl)trimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethyltetradecan-1-aminium bromide, Tetradonium bromide, Tetradecyl trimethyl ammonium Bromide, Myristyltrimethylammonium bromide, Dynamin Inhibitor II, TTAB
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.40006.0025 8.40006.0100
8.40006.0025EA 184 PLN
8.40006.0025 8.40006.0100
Bromek tetradecylotrimetyloamonu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Bromek tetradecylotrimetyloamonu
Formuła: C₁₇H₃₈BrN
Temp. topnienia: 245…250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011770
Numer CAS: 1119-97-7
Numer WE (dawny EINECS): 214-291-9
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Klasyfikacja Merck : 12,06419
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 100 g/l (20 °C)
Melting Point 245 - 250 °C
Molar Mass 336.4 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3