Bromek tetradecylotrimetyloamonu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
MiTMAB, (1-Tetradecyl)trimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethyltetradecan-1-aminium bromide, Tetradonium bromide, Tetradecyl trimethyl ammonium Bromide, Myristyltrimethylammonium bromide, Dynamin Inhibitor II, TTAB
Purity: 98%
CAS No.: 1119-97-7
Molecular Formula: C17H38BrN
Formula Weight: 336.40
Odour: Odourless
Melting Point: 245-250°
Beilstein Reference: 3633227
Merck Reference: 14,6336
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00011770
Formuła:
C₁₇H₃₈BrN Temp. topnienia: 245…250 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011770 Numer CAS: 1119-97-7 Numer WE (dawny EINECS): 214-291-9 Jednostka: 1759 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,6336 |